Étiqueteuse, b.safe
Fournisseur: Bohlender
M550-01 M550-02
590-0217EA 186 EUR InStock
590-0217 590-0218
Étiqueteuse, b.safe
Imprimantes Label Printers
Imprimante d'étiquettes portable avec clavier de type ordinateur, grand écran LCD et 20 méthodes pour formater le texte.
  • Portable
  • Piles alimentées ou adaptateur secteur en option
Alimenté par 6 piles AAA ou un adaptateur secteur en option (tous deux non inclus).
Information de livraison: Comprend une cassette d'étiquettes noir sur blanc, largeur 12 mm/longueur 3 m. Des étiquettes jusqu'à une largeur de 12 mm peuvent être imprimées.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité