Support de tube, b.safe
Fournisseur: Bohlender
M562-01
590-0220EA 26.4 EUR InStock
590-0220
Support de tube, b.safe
Pinces Clips pour tubes
Pour la fixation des capillaires et des tubes afin d'éviter de désorganiser ou de plier les tubes. Face inférieure autocollante.
  • Évitez de désorganiser ou de plier les tubes
  • Conduire et réparer les tubes b.safe
  • Fabriqué en ABS
Un support de tube b.safe peut disposer simultanément jusqu'à 8× Ext.Ø 1,6 mm / 3× Ext.Ø 3,2 mm ou 1× Ext.Ø 5 mm.
Pour diriger et fixer les tubes et capillaires sans les déranger ni les plier.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité