Bidons, GL 45, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R205-02 R205-05 R205-10
590-0287EA 18.7 EUR InStock
590-0287 590-0288 590-0289
Bidons, GL 45, b.safe
Bidons de sécurité
Bidon avec filetage GL 45 (DIN 45) pour la collecte des déchets liquides.
  • Y compris le bouchon à vis
  • Avec l'approbation de l'UN
  • b.des accessoires sûrs tels que des bacs collecteurs, des becs verseurs et des câbles de mise à la terre, pour les bidons dissipatifs disponibles
b.safe propose également des conteneurs adaptés tels que des flacons et des bidons en plus de la large gamme de bouchons pour l'extraction de solvants et de bouchons ou entonnoirs pour la collecte des déchets liquides.
Sauf indication contraire, tous les bidons b.safe sont fournis avec l'approbation UN et peuvent être utilisés pour le transport de marchandises dangereuses.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité