Bidon, S50, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R210-05
590-0290EA 72.3 EUR InStock
590-0290
Bidon, S50, b.safe
Bidons de sécurité
Bidon peu encombrant avec filetage S50 (KS50) pour la collecte des déchets liquides.
  • Y compris le bouchon à vis
  • Bidon pour gagner de la place
  • b.des accessoires sûrs tels que des bacs collecteurs, des becs verseurs et des câbles de mise à la terre, pour les bidons dissipatifs disponibles
b.safe propose également des conteneurs adaptés tels que des flacons et des bidons en plus de la large gamme de bouchons pour l'extraction de solvants et de bouchons ou entonnoirs pour la collecte des déchets liquides.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité