b.safe adaptateur coudé pour bidons
Fournisseur: Bohlender
R560-01
590-0333EA 141 EUR InStock
590-0333
b.safe adaptateur coudé pour bidons
Raccords et connecteurs
Pour installation verticale des entonnoirs b.safe 130/180 sur bidon avec connecteurs inclinés et filetage S60. L'insert en PE-EX antistatique peut tourner librement à l'intérieur du bouchon à vis S60 (PPS) et permet ainsi un alignement vertical de l'entonnoir sur le bidon.
  • Restez flexible et indépendant
  • Avec poignées encastrées pour un montage facile
Vos bouchons et bouchons de vidange existants ne conviennent pas aux flacons et bidons que vous souhaitez utiliser ou vice versa? Utilisez simplement les adaptateurs filetés b.safe pour une combinaison flexible de bouchons et de bouchons de vidange indépendamment du filetage du flacon et/ou du récipient.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité