Tapis antistatiques, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R630-01
590-0346EA 308 EUR InStock
590-0346
Tapis antistatiques, b.safe
Tapis de sol Tapis de sol fixes
Tapis en matériau dissipateur d'électricité statique avec câble de mise à la terre monté en permanence, comprenant un clip pour la connexion à la terre.
  • Accessoires de mise à la terre adaptés aux produits b.safe
  • Des versions personnalisées peuvent être proposées sur demande
Pour mettre à la terre des récipients constitués de matériaux dissipateurs d'électricité statique ou des personnes avant de les manipuler avec des liquides facilement inflammables.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité