Tube ondulé, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R753-05
590-0351EA 18.1 EUR InStock
590-0351
Tube ondulé, b.safe
Tuyaux Transfer Tubing
Tube translucide à blanc laiteux.
  • Pas de tailles de rouleaux fixes mais disponibilité de tubes au mètre
  • Des longueurs plus longues en une seule pièce
  • La quantité commandée est toujours livrée en une seule pièce si possible
Parfaitement adapté comme tube pour liquides agressifs.
Information de livraison: Livraison en rouleaux.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité