Boîte HPLC tout-en-un, b.safe
Fournisseur: Bohlender
R9900-10
590-0412EA 678 EUR InStock
590-0412
Boîte HPLC tout-en-un, b.safe
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Ensemble complet pour équiper un système HPLC.
Contient des bouchons b.safe GL 45 pour quatre flacons de laboratoire pour l'extraction de solvants ainsi qu'un bouchon de déchets b.safe avec filtre d'échappement et un bidon pour la collecte en toute sécurité des déchets de solvants. La livraison des capuchons b.safe comprend des raccords PFA pour capillaire Ext.Ø. 3,2 mm, raccord aveugle en PFA pour fermer les connexions inutilisées et les vannes d'air avec indicateur de durée de vie. Pour la collecte des déchets, le kit comprend un bidon PE S55 d'une capacité de 5 litres, un bouchon deMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité