Capillary cutter, CleanCut
Fournisseur: S.C.A.T.
900103
590-0850EA 37 EUR InStock
590-0850
Capillary cutter, CleanCut
Cutters
This cutter is made of PP, blue, with stainless steel blade.
  • Separates capillary tubes safely and reliably
  • With useful openings for measuring the capillary diameter
  • Prevents injuries and ensures a clean cut
The universal tube cutter for HPLC capillaries - the tube guide enables a comfortable, straight cut. With spare blade for exchange.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité