Pluronic® F-127
Fournisseur: Biotium
59000
59000.EA 41.3 EUR InStock
59000.
Pluronic® F-127
Poloxamer 407 (Pluronic® F-127)
Pluronic® F-127 is a nonionic detergent useful for solubilizing hydrophobic dye molecules such as cell-permeable AM esters of Fura-2, Fluo-3, Indo-1, or Rhod-2 calcium indicators to facilitate cell loading. Pluronic® F-127 is usually dissolved in water or DMSO with gentle heating.
  • White solid soluble in water and DMSO
We also offer ready-to-use solutions of Pluronic® F-127, 20% in DMSO and Pluronic® F-127, 10% in H2O.
Pluronic F-127 is a registered trade mark of BASF.
Formule: HO(C₂H₄O)a(C₃H₆O)b(C₂H₄O)aH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082049
Numéro CAS: 9003-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité