Calcimycin (A23187) acide libre ≥98% (par CCM) ionophore
Fournisseur: Biotium
Attention
59001
59001.EA 95.3 EUR InStock
59001.
Calcimycin (A23187) acide libre ≥98% (par CCM) ionophore
Calcimycin (A23187)
A-23187, also known as Calcimycin or Calcium Ionophore III, is a calcium ionophore that rapidly equilibrates intracellular and extracellular calcium concentrations. It is commonly used for in situ calibrations of fluorescent calcium indicators. The ionophore allows Mn2 to enter the cells and quench intracellular fluorescence of calcium indicators.
  • White solid soluble in DMSO
  • Store at 4°C and protect from light
Also see 4-bromo A-23187 (59006). Because 4-bromo A-23187 is nonfluorescent, it is preferred over the blue fluorescent A-23187 for calibrations of UV-excited Ca2 indicators such as Indo-1 and Fura-2 in order to keep background fluorescence to a minimum.
Formule: C₂₉H₃₇N₃O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151202
Numéro CAS: 52665-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité