N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine ≥95% (par CCM) chélateur d'ions
Fournisseur: Biotium
59003
59003.EA 203 EUR InStock
59003.
N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine ≥95% (par CCM) chélateur d'ions
N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
TPEN (Tetrakis-(2-pyridylmethyl)ethylenediamine) is an excellent heavy metal chelator while it does not affect Ca2 , Mg2 , Na , or K concentrations. Thus, TPEN is a useful tool to identify effects of heavy metals (Zn2 , Fe2 /Fe3 , Cu2 , and Mn2 , etc.) on fluorescent indicators of Ca2 , Mg2 , Na , or K .
  • Cell permeability: Membrane permeant
  • Off-white solid soluble in ethanol, DMSO or DMF
  • Store at 4°C
Formule: C₂₆H₂₈N₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036918
Numéro CAS: 16858-02-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité