4-Bromo-A-23187 acide libre ≥98% (par CCM, RMN) ionophore, pour détermination du calcium
Fournisseur: Biotium
59006
59006.EA 292 EUR InStock
59006.
4-Bromo-A-23187 acide libre ≥98% (par CCM, RMN) ionophore, pour détermination du calcium
4-Bromo-A-23187
Similar to A-23187, 4-Bromo A-23187 is used for in situ calibrations of fluorescent Ca2 indicators to equilibrate intracellular and extracellular calcium concentrations and to allow Mn2 to enter cells to quench indicator fluorescence. However, since 4-bromo A-23187 is nonfluorescent, it is preferred over the blue fluorescent A-23187 for calibrations of UV-excited Ca2 indicators such as Indo-1 and Fura-2 in order to keep background fluorescence to a minimum.
  • White solid soluble in DMSO or EtOH
  • Store at 4°C
Formule: C₂₉H₃₆BrN₃O₆
Numéro CAS: 76455-48-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité