Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mouse IgG1 Isotype Control [clone: MOPC-21] (PE (Phycoerythrin)/Cy7®)

Fournisseur: Tonbo Biosciences
60-4714-U100
60-4714-U100EA 108 EUR InStock
60-4714-U100
Mouse IgG1 Isotype Control [clone: MOPC-21] (PE (Phycoerythrin)/Cy7®)
Anticorps
The MOPC-21 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The MOPC-21 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for mouse IgG1 antibodies.

Type: Control
Antigen: IgG1 (Mouse) (mouse IgG1)
Clonality: monoclonal
Clone: MOPC-21
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy7®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité