Biotin-DHPE colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: Biotium
Synonyms: Biotin DHPE, N-(Biotinoyl)-1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, triethylammonium salt
60022
60022.EA 393 EUR InStock
60022.
Biotin-DHPE colorant pour membranes, pour histologie
Biotin-DHPE
Biotin-DHPE (N-(Biotinoyl)-1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, triethylammonium salt) can be used to couple avidin or streptavidin to cell membranes or liposomes.
Formule: C₅₃H₁₀₃N₄O₁₀PS
MW: 1019.44 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 136235-58-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75cd3dd4232d001ce51bf857a201a2beb4ad8d6f&vid=75cd3dd4232d001ce51bf857a201a2beb4ad8d6f&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité