Fluorescein-DHPE indicateur de pH, membrane stain for histology
Fournisseur: Biotium
Synonyms: Fluorescein DHPE, N-(fluorescein-5-thiocarbamoyl)-1,2-dihexadecanoyl-snglycero-3-phosphoethanolamine, triethylammonium salt
60024
60024.EA 372 EUR InStock
60024.
Fluorescein-DHPE indicateur de pH, membrane stain for histology
Fluorescein-DHPE
Fluorescein-DHPE (N-(Fluorescein-5-thiocarbamoyl)-1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, triethylammonium salt) is a useful surface pH indicator (1) and has also been used for measuring lateral diffusion in membranes via fluorescence photobleaching recovery method.
  • λEx/λEm (MeOH) = 496/ 519 nm
  • Orange solid soluble in chloroform
  • Store at -20°C and protect from light
Formule: C₆₄H₁₀₀N₃O₁₃PS
MW: 1182,53 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 87706-98-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ce1e3e3b47141704fea74943d099d00dd9ca337&vid=2ce1e3e3b47141704fea74943d099d00dd9ca337&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité