Rhodamine-DHPE colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: Biotium
Synonyms: N-(Lissamine rhodamine B sulphonyl)-1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, triethylammonium salt
60026
60026.EA 372 EUR InStock
60026.
Rhodamine-DHPE colorant pour membranes, pour histologie
Rhodamine-DHPE
Rhodamine-DHPE is a rhodamine-labeled glycerophosphoethanolamine lipid that has been used in membrane fusion assays.
  • λEx/λEm (MeOH) = 560/581 nm
  • Dark red solid soluble in chloroform
  • Store at -20°C and protect from light
Rhodamine-DHPE (N-(Lissamine rhodamine B sulfonyl)-1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, triethylammonium salt) is a rhodamine-labeled glycerophosphoethanolamine lipid. DHPE conjugates of rhodamine dyes have been used as fluorescence energy acceptors in combination with NBDPE as the donor in membrane fusion assays using the principle of fluorescence energy transfer (FRET). These probes have also been used for following membrane trafficking during endocytosis.
Formule: C₇₀H₁₁₇N₄O₁₄PS₂
MW: 1333,80 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 126111-99-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c9151bb03dcfc8b7e38b079dd96d73efc89fc22&vid=7c9151bb03dcfc8b7e38b079dd96d73efc89fc22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité