Texas Red®-DHPE colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: Biotium
Synonyms: (N-(Texas Red® sulphonyl)-1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, triethylammonium salt
60027
60027.EA 306 EUR InStock
60027.
Texas Red®-DHPE colorant pour membranes, pour histologie
Texas Red®-DHPE
Texas Red®-DHPE is a rhodamine-labeled glycerophosphoethanolamine lipid.
  • λEx/λEm (MeOH) = 582/601 nm
  • Dark solid soluble in chloroform
  • Store at -20°C and protect from light
DHPE conjugates of rhodamine dyes have been used as fluorescence energy acceptors in combination with NBDPE as the donor in membrane fusion assays using the principle of fluorescence energy transfer (FRET). These probes have also been used for following membrane trafficking during endocytosis.
Formule: C₇₄H₁₁₇N₄O₁₄PS₂
MW: 1380.77 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 187099-99-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=541273be83c546199381c4b559ae6566ccd655b4&vid=541273be83c546199381c4b559ae6566ccd655b4&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité