TRITC-DHPE colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: Biotium
Synonyms: N-(tetramethylrhodamine-6-thiocarbamoyl)-1,2-dihexadecanoyl- sn-glycero-3-phosphoethanolamine, triethylammonium salt
60028
60028.EA 306 EUR InStock
60028.
TRITC-DHPE colorant pour membranes, pour histologie
TRITC-DHPE
TRITC-DHPE is a rhodamine-labeled glycerophosphoethanolamine lipid. DHPE conjugates of rhodamine dyes have been used in membrane fusion assays.
  • λEx/λEm(MeOH) = 540/566 nm
  • Dark solid soluble in chloroform
  • Store at -20°C and protect from light
DHPE conjugates of rhodamine dyes have been used as fluorescence energy acceptors in combination with NBDPE as the donor in membrane fusion assays using the principle of fluorescence energy transfer (FRET). These probes have also been used for following membrane trafficking during endocytosis.
Formule: C₆₈H₁₁₀N₅O₁₁PS
MW: 1236,67 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 176181-90-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bfd970b3535c3adefa145fa88e0b0af9c34176a&vid=8bfd970b3535c3adefa145fa88e0b0af9c34176a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité