C6 NBD-Ceramide colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: Biotium
Synonyms: NBD C6-Ceramide, N-[7-(4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole)]-6-aminocaproyl-D-erythro-sphingosine, 6-((N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)hexanoyl)sphingosine, N-C6-NBD-D-erythro-Sphingosine
60030
60030.EA 491 EUR InStock
60030.
C6 NBD-Ceramide colorant pour membranes, pour histologie
C6 NBD-Ceramide
NBD C6-ceramide (6-((N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)hexanoyl)sphingosine) has been used for following sphingolipid metabolism in cells, and as a selective stain for the Golgi apparatus in live and fixed cells.
  • λEx/λEm (MeOH) = 466/536 nm
  • Dark solid soluble in chloroform or DMSO
  • Store at -20°C and protect from light
Formule: C₃₀H₄₉N₅O₆
MW: 575,74 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 94885-02-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f159110afc8624d3c0e4e54a24948ff7a89fc8a&vid=0f159110afc8624d3c0e4e54a24948ff7a89fc8a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité