NBD C6-Sphingomyelin colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: Biotium
60031
60031.EA 565 EUR InStock
60031.
NBD C6-Sphingomyelin colorant pour membranes, pour histologie
NBD C6-Sphingomyelin
NBD C6-sphingomyelin (6-((N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)amino)hexanoyl)sphingosyl phosphocholine) has been used for following sphingolipid metabolism in cells.
  • λEx/λEm (MeOH) = 466/536 nm
  • Dark solid soluble in chloroform or DMSO
  • Store at -20°C and protect from light
Formule: C₃₅H₆₁N₆O₉P
MW: 740,87 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 94885-04-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dfc7e0bdc52a067111af8f3ac9f03c2c3b62721&vid=1dfc7e0bdc52a067111af8f3ac9f03c2c3b62721&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité