Octadecyl rhodamine B chloride (R 18) colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: Biotium
Danger
60033
60033.EA 487 EUR InStock
60033.
Octadecyl rhodamine B chloride (R 18) colorant pour membranes, pour histologie
Octadecyl rhodamine B chloride
The fluorescence of octadecyl rhodamine B in membranes is quenched at high dye concentration but is released at dilution. This property makes the dye useful for membrane fusion assays.
  • λEx/λEm (MeOH) = 556/578 nm
  • Dark solid soluble in EtOH or DMSO
  • Store at -20°C and protect from light
Formule: C₄₆H₆₇ClN₂O₃
MW: 731,50 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467892
Numéro CAS: 65603-19-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68dd563879876de1288734de539d167ed6cc19fc&vid=68dd563879876de1288734de539d167ed6cc19fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité