Milieux de cultures déshydratés en conteneurs
Fournisseur: BDH Prolabo
6001.00900 6001.01125
6001.00900EA 121 EUR InStock
6001.00900 6001.01125 6134.05000 6012.05000
Milieux de cultures déshydratés en conteneurs
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Pour l'enrichissement préliminaire non sélectif des bactéries, en particulier les entérobactéries pathogènes, présentes dans les denrées alimentaires.
  • Pratique, il suffit d'ajouter de l'eau
  • Livrés dans des bocaux
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité