Potassium chlorure 1.0 M KCl solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Potassiumchloride
60121-1L
60121-1LEA 149 EUR InStock
60121-1L
Potassium chlorure 1.0 M KCl solution volumétrique, Fluka™
Potassium chlorure
Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Densité: 1 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.995 - 1.005
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité