Potassium chlorure, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
60134-250ML-F
60134-250ML-FEA 110 EUR InStock
60134-250ML-F
Potassium chlorure, Supelco®
Potassium chlorure
Formule: KCl
Point d'ébullition: 1420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 773 °C
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8be83fa6284f39e9ca81d10860c2f73aba74e6b0&vid=fa241fcce287c2861cc9e3b008dfc3b4addbb308&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité