Potassium chlorure, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
60136-250ML
60136-250MLEA 110 EUR InStock
60136-250ML
Potassium chlorure, Supelco®
Potassium chlorure
Formule: KCl
Point d'ébullition: 1420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 773 °C
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=276efa8c12a5b438884022d6a6694bce46b2724f&vid=16f79dd307ab37e110215bfc332384f50cd5cfa2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité