Electrolyte filling solution for Ag/AgCl reference electrodes, Supelco®
Fournisseur: Merck
60137-250ML 60137-1L
60137-250MLEA 27.5 EUR InStock
60137-250ML 60137-1L
Electrolyte filling solution for Ag/AgCl reference electrodes, Supelco®
Électrolytes Solutions de remplissage d'électrode
~3 M Potassium chloride solution saturated with silver chloride (~0,16 M AgCl).
Collapse All
Désignation Pour Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Potassium chloride solution Reference electrodes Flacon Verre 250 mL 60137-250ML
Potassium chloride solution Reference electrodes Flacon Verre 1 L 60137-1L
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité