Magnésium oxyde 96.0-100.5%, en poudre USP, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Management of Change (MOC) category = R
6018-23EA 2641.96 EUR InStock
6018-23
Magnésium oxyde 96.0-100.5%, en poudre USP, Macron Fine Chemicals™
Magnésium oxyde
Formule: MgO
Point d'ébullition: 3600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2800 °C
Densité: 3.58 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets U.S.P Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical
USP - Assay (MgO) (ignited basis) 96.0 - 100.5 %
USP - Identification A Passes Test
USP - Identification B Passes Test
USP - Acid-Insoluble Substances ≤ 0.1 %
USP - Arsenic (FCC) ≤ 3 mg/kg
USP - Bulk Density ≤ 0.2 mg/g
USP - Calcium Oxide (FCC) ≤ 1.5 %
Foreign Matter ≤ 0.2 mg/g
USP - Lead (Pb)(FCC) ≤ 4 mg/kg
USP - Limit of Calcium (Ca) ≤ 1.1 %
USP - Free Alkali and Soluble Salts ≤ 2.0 %
USP - Iron (Fe) ≤ 0.05 %
USP - Loss on Ignition ≤ 10.0 %
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité