Acide nitrique ≥70%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
6019.9200PEEA 3237.36 EUR InStock
6019.9200PE
Acide nitrique ≥70%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications. Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs.
Assay (acidimetric) 69.0 - 70.0 %
Appearance passes test
Color (APHA) max. 10
Residue after Ignition max. 4 ppm
Specific Gravity at 60°/60°F 1.416 - 1.420
Trace Impurities (in ppm)
Trace Impurities (in ppm) Chloride (Cl) max. 0.1
Trace Impurities (in ppm) Phosphate (PO4) max. 0.2
Trace Impurities (in ppm) Sulfate (SO4) max. 0.5
Trace Impurities (in ppb)
Trace Impurities (in ppb) Arsenic and Antimony (as As) max. 4
Trace Impurities (in ppb) Aluminium (Al) max. 100
Trace Impurities (in ppb) Gold (Au) max. 200
Trace Impurities (in ppb) Boron (B) max. 50
Calcium (Ca) max. 200
Chromium (Cr) max. 100
Copper (Cu) max. 50
Iron (Fe) max. 100
Mercury (Hg) max. 5
Potassium (K) max. 300
Magnesium (Mg) max. 100
Manganese (Mn) max. 100
Nickel (Ni) max. 50
Lead (Pb) max. 100
Tin (Sn) max. 200
Titanium (Ti) max. 200
Zinc (Zn) max. 200
Heavy Metals (as Pb) max. 100
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité