Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Capsugel Ethanol ≥75%, VOLUSOL®

Fournisseur: VWR Collection
Danger

6035.9025EA 0 EUR InStock
6035.9025
Capsugel Ethanol ≥75%, VOLUSOL®
Éthanol


Formule: C₂H₅OH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité