Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium hydrogen diiodate ≥99.8% (RT), Puriss. p.a., Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

60350-100G
60350-100GEA 125 EUR InStock
60350-100G
Potassium hydrogen diiodate ≥99.8% (RT), Puriss. p.a., Fluka™
Potassium hydrogen diiodate


Formule: HI₂KO₆
MW: 389,91 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011400
Numéro CAS: 13455-24-8
EINECS: 236-650-9
ONU: 3085
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.8 - 100.2 %
Calcium (Ca) Max. 20 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 20 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 20 ppm
Total nitrogen (as N) Max. 20 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
Chlorate, Chloride, Bromide, Bromate (as Cl) Max. 200 ppm

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité