di-Potassium hydrogénoorthophosphate, anhydre ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: di-Potassium hydrogen orthophosphate, Dipotassium hydrogenphosphate, Potassium hydrogen phosphate, Dipotassium hydrogen phosphate, Dipotassium Phosphate, Dibasic Potassium Phosphate, Potassium Phosphate, Dibasic, (dipotassium hydrogen phosphate), Potassium phosphate dibasic, Dipotassium phosphate
60356-1KG
60356-1KGEA 126 EUR InStock
60356-1KG
di-Potassium hydrogénoorthophosphate, anhydre ≥99.0% (par analyse titrimétrique), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
di-Potassium hydrogen phosphate
Formule: K₂HPO₄
MW: 174,18 g/mol
Point de fusion: 340 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011383
Numéro CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Loss on drying (105°C) Max. 1.0 %
pH (5 %, 25 °C) 8.5 - 9.6
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 500 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 30 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total nitrogen (as N) Max. 10 ppm
Solution 5 g + 95 mL (H₂O) complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité