Potassium hydroxyde ≥86% (par titration acidométrique), en pastilles, Puriss. p.a., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
60370-25KG
60370-25KGEA 763 EUR InStock
60370-25KG
Potassium hydroxyde ≥86% (par titration acidométrique), en pastilles, Puriss. p.a., Fluka™
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Point d'ébullition: 1.327 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 360 °C
Densité: 2.04 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1813
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 86 %
Assay of K₂CO₃ Max. 0.6 %
Silver (Ag) Max. 0.0005 %
Aluminium (Al) Max. 0.0005 %
Barium (Ba) Max. 0.0005 %
Bismuth (Bi) Max. 0.0005 %
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.0005 %
Chromium (Cr) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Mercury (Hg) Max. 0.00001 %
Lithium (Li) Max. 0.0005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Manganese (Mn) Max. 0.0005 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.5 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Strontium (Sr) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.01 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.0005 %
Silicate (as SiO₂) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Total N Max. 0.0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité