2,2,4-Triméthylpentane ≥99.5%, ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
6043-25EA 169.14 EUR InStock
6043-25
2,2,4-Triméthylpentane ≥99.5%, ChromAR® pour la chromatographie en phase liquide, pour spectrophotométrie dans l'UV, Macron Fine Chemicals™
2,2,4-Trimethylpentane
Formule: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Point d'ébullition: 99.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –107 °C
Densité: 0.692 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008943
Numéro CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=559f761f651e5fcdb0cf5dd303cd79e53daf2366&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay ((CH₃)₃CCH₂CH(CH₃)₂) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Evaporation ≤0.0003 %
ACS - Sulfur Compounds (as S) ≤0.005 %
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.02 %
ACS - Water-Soluble Titrable Acid (meq/g) ≤0.0003
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 205 nm ≤1.00
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 210 nm ≤1.00
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 220 nm ≤0.20
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 230 nm ≤0.10
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 240 nm ≤0.04
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 250 - 400 nm ≤0.01
Appearance (clear, colorless liquid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité