Human thrombin (from plasma)
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
605190-1000
605190-1000EA 860 EUR InStock
605190-1000
Human thrombin (from plasma)
Enzymes
Key enzyme that activates factor XIII and converts fibrinogen into fibrin.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité