Human thrombin (from plasma)
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
605204-1
605204-1EA 458 EUR InStock
605204-1
Human thrombin (from plasma)
Enzymes
Native thrombin from human plasma, bound to agarose beads.
  • Immobilised
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité