Human thrombin (from plasma)
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
605206-100
605206-100EA 178 EUR InStock
605206-100
Human thrombin (from plasma)
Enzymes
Native thrombin from human plasma. Formulation useful for procedures in which the presence of citrate is undesirable.
  • Citrate free
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité