Thymidine, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Danger
6060-5
6060-5EA 116 EUR InStock
6060-5
Thymidine, Millipore®
Thymidine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006537
Numéro CAS: 50-89-5
EINECS: 200-070-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité