Magnésium sulfate, anhydre, en poudre, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
6070-26EA 0 EUR InStock
6070-26
Magnésium sulfate, anhydre, en poudre, AR®, Macron Fine Chemicals™
Magnésium sulfate
Formule: MgSO₄
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1127 °C
Densité: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
ADR: 8,II
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Ammonium (NH₄) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.04 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Loss on Ignition ≤2.0 %
Thru U.S. No. 200 Sieve ≥80 %
Nitrate (NO₃) ≤0.005 %
pH of 5% Solution 5.0 - 9.2
Appearance (fine, white powder, free from lumps)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité