Potassium acétate, soluble, BAKER ANALYZED®, Qualité électronique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
6072-09EA 0 EUR InStock
6072-09
Potassium acétate, soluble, BAKER ANALYZED®, Qualité électronique, J.T.Baker®
Potassium acétate
Formule: CH₃COOK
Point de fusion: 304 °C
Densité: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Microelectronic Use ≥ 99.0 %
Assay (CH₃COOK) (by non-aqueous titration) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.5 - 9.0
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.03 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité