Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Khellin pour la microscopie, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger

60730-10G
60730-10GEA 203 EUR InStock
60730-10G
Khellin pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Khellin
Khellin, for microscopy (4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one)


Formule: C₁₄H₁₂O₅
Point de fusion: 150…154 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005007
Numéro CAS: 82-02-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00e3adfb6ee7fd8faca122163584f7d5c8f1d704&vid=1b6f66a437cda595b594aece41c9dc7d1639af6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité