Gel de silice, Pore dim.: 40 Å 35-70 mesh, high_purity Chromatography_column, Supelco®
Fournisseur: Merck
MQ100
60736-1KG
60736-1KGEA 156 EUR InStock
60736-1KG
Gel de silice, Pore dim.: 40 Å 35-70 mesh, high_purity Chromatography_column, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf00eb70cbc513d27a22bc71951da1c53cef6376&vid=78ea6aeed414ad7a571e246573756c7a77aad94e&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 1 kg 60736-1KG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité