Gel de silice, Pore dim.: 100 Å 15-25 μm, Haute Pureté pour la chromatographie sur colonne, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
60744-500G
60744-500GEA 255 EUR InStock
60744-500G
Gel de silice, Pore dim.: 100 Å 15-25 μm, Haute Pureté pour la chromatographie sur colonne, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b52a66798cf52d4e9a43a6bb4cf37d745498fd9f&vid=45ad1e309e32ee57f381073e8047905577669924&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité