Gel de silice, Pore dim.: 100 Å 70-230 mesh, Haute Pureté pour la chromatographie sur colonne, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
60745-1KG
60745-1KGEA 138 EUR InStock
60745-1KG
Gel de silice, Pore dim.: 100 Å 70-230 mesh, Haute Pureté pour la chromatographie sur colonne, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f9ae04a1f80ff4d939f7709fdc025817234c7a9&vid=0b9300e6045611a50d2e5cc525da343c6e708ae7&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité