Gel de silice, Pore dim.: 100 Å 35-70 mesh, high_purity Chromatography_column, Supelco®
Fournisseur: Merck
MQ100
60746-1KG
60746-1KGEA 138 EUR InStock
60746-1KG
Gel de silice, Pore dim.: 100 Å 35-70 mesh, high_purity Chromatography_column, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230
Point de fusion: 1710
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=333d0ad5223a90e106e344c5eb00aed228a4b420&vid=7e7df3f1f3902790d7de4a09d3dc485c6b8db31f&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 1 kg 60746-1KG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité