Desk timer/stopwatch
Fournisseur: EA COMBS
5010
609-0002EA 0 EUR InStock
609-0002
Desk timer/stopwatch
Minuteurs Minuteurs numériques
Bench top clock/stopwatch with count up/down timer.
  • Four count up timing channels: seconds, minutes, hours; decimal seconds; ¹/₁₀₀ seconds; decimal minutes
  • Countdown timer from 24 hours with memory and alarm at end of period
  • Clock with calendar and daily alarm
  • Accuracy within one second over a 24 hour period
Information de livraison: Supplied with R14 battery.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité