VWR®, Chronomètre numérique
Fournisseur: VWR Collection
609-0054EA 31.3 EUR InStock
609-0054
VWR®, Chronomètre numérique
Minuteurs Chronomètres numériques
Joint torique et boîtier en plastique résistant aux chocs, pour une utilisation en laboratoire et usine.
  • Capacité de minuterie : 23 heures, 59 minutes, 59 secondes (décompte)
  • Un écran LCD affiche l'heure du jour en heures, minutes, secondes
  • AM/PM, date et jour de la semaine
  • Temps fractionné cumulé
  • L'alarme sonore retentit pendant une minute
  • Étanche jusqu'à une pression de trois atmosphères
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité