VWR®, Minuteur numérique, deux canaux, avec horloge, Jumbo
Fournisseur: VWR Collection
609-0090EA 36.1 EUR InStock
609-0090
VWR®, Minuteur numérique, deux canaux, avec horloge, Jumbo
Minuteurs Minuteurs numériques
Simultaneous programming of two different activities from 24 hours to 1 second.
  • Programmation simultanée de deux activités de 24 heures à 1 seconde
  • Caractéristiques : compte progressif et à rebours, temporisation, mémoire, alarme, horloge 12/24 heures et chronomètre
  • Grand écran LCD de 25 mm de haut (chiffres) facile à lire avec indicateur lorsque 0 est atteint
  • Affichage réglable entre 90° et 180° : peut être utilisé à plat, en position assise ou monté au mur avec le support fourni
  • L’alarme électronique peut être mise hors tension ou arrêtée automatiquement au bout d’une minute
  • Un second mode d’affichage indique l’heure du jour et un chronomètre (pour le compte progressif)
Information de livraison: Fourni avec un support pour un montage mural, une pile AAA et un certificat d’étalonnage.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité