VWR®, Minuteur numérique, un canal
Fournisseur: VWR Collection
609-0128EA 36.5 EUR InStock
609-0128
VWR®, Minuteur numérique, un canal
Minuteurs Minuteurs numériques
Minuteur électronique monocanal avec mémoire et certificat d’étalonnage.
  • Affichage LCD
  • Compteur / Décompteur jusqu’à 99 minutes, 59 secondes
  • Mémorisation de la dernière heure réglée
  • Options de fixation : à plat sur une paillasse, sur support pivotant pour une vue verticale, attache de poche pour la fixation à la blouse de laboratoire, dos magnétique pour la fixation à une surface métallique
Résolution: 0,1
Certifications: Testé et étalonné dans un laboratoire exclusif triplement accrédité/certifié conforme ISO/CEI 17025:2005, A2LA (N°More Product Information
Collapse All
Désignation Couleur Précision l×h Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Minuteur numérique, un canal blanc ±0,01% (3 s) 67×70 mm 1 609-0128
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité