VWR®, Chronomètre numérique
Fournisseur: VWR Collection
609-0139EA 62.2 EUR InStock
609-0139
VWR®, Chronomètre numérique
Minuteurs Chronomètres numériques
Ce chronomètre électronique comprend un calendrier et une horloge.
  • Chronographe 1 / 100 secondes
  • Fonction d’alarme
  • Fonction de mémoire (enregistre un temps intermédiaire)
Certifications: Testé et étalonné en laboratoire triplement accrédité/certifié conforme ISO/CEI 17025:2005, A2LA (N° de certification : 2448.01) avec un équipement étalonné traçable selon NIST.
Information de livraison: Il est fourni avec une pile CR2032, un certificat d’étalonnage, un numéro de série individuel et des instructions multilingues (anglais,More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité